606022
Sodium L-lactate-1-13C solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
L-Lactic acid-1-13C, sodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Packaged as gram of solution, 45-55%(w/w)
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
atividade óptica
[α]25/D −12°, c = 1 in H2O
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 24
new score: 2
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
45-55 % (w/w) in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
163-165 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i3+1;
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-FWGDTYFGSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.