O6503
L-Ornithine monohydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
embalagem
pkg of 100 g
pkg of 25 g
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
ammonia and citrulline, essentially free
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for cell growth assays
- as a component in the standard medium for primary human hepatocytes (PHH) culture
- as a creatine synthesis inhibitor
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?