75440
L-Ornithine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid dihydrochloride
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +17±1°, c = 5% in H2O
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
cor
colorless
pf
197-199 °C (dec.)
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.2ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
chave InChI
HGBAVEGDXFHRQP-FHNDMYTFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)