A2010
Nα-Acetyl-L-lysine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
N2-acetyl-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nα-Acetyl-L-lysine,
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
colorless to white
pf
256-258 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
VEYYWZRYIYDQJM-ZETCQYMHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3