Documentos Principais
282677
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydrate
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Lysine
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.19 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]21/D +22°, c = 2 in 6 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
chave InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the