L9037
L-Lysine monohydrate
98.5-101.5% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinônimo(s):
L-Lysine hydrate (1:1), Lysine monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-Lysine monohydrate, BioReagent, suitable for cell culture, from non-animal source
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
98.5-101.5% dry basis
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
215 °C
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
chave InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Descrição geral
Aplicação
- SILAC (stable isotope labeling by amino acids in cell culture) method
- the complete synthetic (C) medium for positive selection screening of yeast cells
- the growth medium for cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?