44208
L-Lysine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
concentração
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)