Documentos Principais
W384712
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydrochloride
natural, FG
Sinônimo(s):
(2S)-2,6-Diaminohexanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número de Flavis:
17.031
NACRES:
NA.21
fonte biológica
corn
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.320
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4