90538
L-Arginina
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Arginina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
condição de armazenamento
under inert gas (argon)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
226-230 °C
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?