77200
tert-Butyl peroxybenzoate
technical, ≥95.0% (RT)
Sinônimo(s):
tert-Butyl perbenzoate
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.36 mmHg ( 50 °C)
grau
technical
Ensaio
≥95.0% (RT)
Formulário
liquid
Impurezas
~2% tert-butyl benzoate
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.50
p.e.
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
peroxide
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup - Decomposition
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup - Decomposition
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)