Documentos Principais
8.20248
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl peroxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352120
Número do índice EC:
203-733-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1000 hPa ( 110 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
182 °C
potência
>25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
-40 °C
temperatura de transição
flash point 4 °C
densidade
0.80 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Combustion characteristics of DTBP: Investigates the combustion characteristics of DTBP, emphasizing its role as a cetane booster and a source for methyl radicals, which are essential in studying elementary reactions (Preubker et al., 2021).
  • DTBP in alpha-Alkylation of alpha-Amino Carbonyl Compounds: Details a DTBP-promoted alpha-alkylation process that enhances the synthesis efficiency of alpha-amino carbonyl compounds by simple alkanes (Peng et al., 2014).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.795 - 0.797
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
42.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
6 °C - closed cup