L8384
Linoleic Acid-Albumin from bovine serum albumin
γ-irradiated, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine plasma
Nível de qualidade
descrição
Contains 1.1-2.3 moles linoleic acid per mole BSA
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioReagent
Formulário
lyophilized powder
concentração
>0.5% (linolenic acid)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤50 EU/mg endotoxin
solubilidade
water: 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures