S5295
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
Contains 1.0 mg/ml recombinant human insulin, 0.55 mg/ml human transferrin (substantially iron-free), 0.5 μg/ml sodium selenite, 0.2 mg/ml ethanolamine, 470 μg/ml linoleic acid, 470 μg/ml oleic acid and 50 mg/ml bovine serum albumin at the 100x concentration. Contains 2 moles each of linoleic acid and oleic acid per mole of albumin.
Nota de preparo
Prepared in Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) without phenol red.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1