E0760
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary
Bioreagent, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Endothelial cell growth supplement from bovine pituitary, ECGS, suitable for cell culture, BioReagent
fonte biológica
bovine pituitary glands
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Formulário
powder
potência
2-300 μg/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
embalagem
pkg of 15 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤20 EU/vial (LAL test)
cor
brown to tan
solubilidade
water: soluble to hazy, red to red-brown (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a component in Roswell park memorial institute (RPMI) 1640 medium for endothelial cell culture
- as a supplement in medium 199 for endothelial cell culture
- as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM):Ham′s F-12
- as a supplement in Iscove′s modified Dulbecco′s medium (IMDM) for human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) culture
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?