E4127
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland
lyophilized, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EGF, Epidermal cell growth factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland, EGF, suitable for cell culture
fonte biológica
mouse submaxillary glands
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
6 kDa
embalagem
pkg of 0.1 and 5X0.1 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤50 EU/vial (LAL test)
cor
white to off-white
solubilidade
water: soluble, clear, colorless (1 vial is reconstituted with 0.5 mL of 0.85% NaCl)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Egf(13645)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Nota de análise
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?