E1257
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EGF, Epidermal cell growth factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse submaxillary glands
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.02-2.0 ng/mL EC50
embalagem
pkg of 0.1 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Egf(13645)
Descrição geral
Aplicação
- in studying its effects on the development of caustic esophageal stricture in rats
- for preparation of MCF-10A cell line
- for the culture of primary hair follicle stem cells from arbas cashmere goat (gHFSCs) and adhesion of hair follicles (HF)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.