Key Documents
E2759
Sigma-Aldrich
Suplemento de crescimento celular endotelial
powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
ECGS, Endothelial Mitogen
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Suplemento de crescimento celular endotelial, ECGS, suitable for cell culture
fonte biológica
bovine neuroblastoma
Nível de qualidade
forma
powder
potência
2-200 μg/mL ED50/EC50
qualidade
endotoxin tested
embalagem
pkg of 15 and 5X15 mg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤20 EU/vial (LAL test)
cor
tan to brown
solubilidade
water: soluble (1 vial reconstituted with 1 ml 0.85% NaCl)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O suplemento de crescimento celular endotelial (ECGS) contém fator de crescimento de fibroblastos ácido (aFGF) e FGF básico (bFGF).
Aplicação
O suplemento de crescimento celular endotelial de tecido neural bovino foi usado como suplemento do meio de Eagle modificado por Dulbecco e suplemento de meios F-12K para cultivo de células endoteliais de veia umbilical humana.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O suplemento de crescimento celular endotelial (ECGS) melhora a proliferação de células endoteliais de veia safena humana (HSVEC) e de células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC). Ele se coordena com a interleucina 1 (IL-1) e é mediador do remodelamento de matriz em células musculares lisas vasculares (VSMC). É essencial para a proliferação de células endoteliais e a diferenciação de células-tronco derivadas de tecido adiposo (ASC). Um extrato de tecido neural bovino que contém fatores de promoção do crescimento para células endoteliais vasculares provenientes de mamíferos. Determinou-se também que o ECGS é benéfico como suplemento de meio para fusão e crescimento de células de hibridoma durante a produção de anticorpos monoclonais.
Nota de preparo
O ECGS é um extrato de tecido neural bovino que contém fatores de promoção do crescimento para células endoteliais vasculares provenientes de mamíferos. O suplemento de crescimento celular endotelial é preparado usando uma modificação do método de Maciag et al., e é liofilizado a partir de uma solução estéril que contém NaCl e sulfato de estreptomicina.
Nota de análise
A atividade proliferativa do suplemento de crescimento celular endotelial (ECGS) é testada em cultura usando células endoteliais cardíacas de fetos bovinos (ATCC CRL 1395) semeadas em baixas densidades. A EC50 é definida como a concentração efetiva de fator de crescimento que provoca um aumento de 50% no crescimento celular em bioensaio à base de células.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Soluble adhesion molecules correlate with surface expression in an in vitro model of endothelial activation
Kjaergaard AG, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 113(4), 273-279 (2013)
Endothelial differentiation of adipose-derived stem cells: effects of endothelial cell growth supplement and shear force
Fischer LJ, et al.
The Journal of Surgical Research, 152(1), 157-166 (2009)
Human macrovascular endothelial cells: optimization of culture conditions
Terramani TT, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 36(2), 125-132 (2000)
Heparin/endothelial cell growth supplement regulates matrix gene expression and prolongs life span of vascular smooth muscle cells through modulation of interleukin-1
Hsu JY, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 35(10), 647-654 (1999)
KML001 displays vascular disrupting properties and irinotecan combined antitumor activities in a murine tumor model
Moon CH, et al.
Testing, 8(1), e53900-e53900 (2013)