M8537
MCDB 131 Medium
With ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
131 Medium, Medium 131, Molecular, Cellular, and Development Biology 131 medium
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MCDB 131 Medium, With trace elements and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
concentração
11.6 g/L
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: 0.012 g/L
L-glutamine: 1.461 g/L
HEPES: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component of the basal medium to culture bovine retinal endothelial cells
- to culture bovine lung microvascular endothelial cells
- for the isolation of porcine endocranial endothelial cells and porcine aortic endothelial cells
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?