M2154
Medium 199
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Medium 199, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pH
7.0-7.6 (25 °C, 209 g/L)
componentes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- to culture rumen epithelial cells from yearling Speckle Park beef heifers
- as a component of the maturation medium for the incubation of Cumulus oocyte complexes (COCs) from bovine ovaries
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle medium (DMEM) mixture to maintain rat neonatal cardiac myocytes (NCM)
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?