56312C
Medium 199 Modified
with Earle′s Balanced Salts, with 0.68 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Medium 199
About This Item
Produtos recomendados
descrição
for research or for further manufacturing use
Nível de qualidade
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: 100 mg/L
NaHCO3: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 21.42 mg/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Componentes
Quantidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)