M5017
Medium 199
With Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Medium 199, With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Medium 199 Formulation