M6395
MCDB 105 Medium
With trace elements, L-glutamine and 25mM HEPES, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Molecular, Cellular, and Development Biology 105 medium
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
phenol red: 0.001242 g/L
glucose: 0.72064 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.11 g/L
HEPES: 5.958 g/L (25mM)
L-glutamine: 0.3653 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- human umbilical vein endothelial cells
- primary human endometrial stromal cells (ESC)
- ovarian cancer cell line (OVCAR3)
Quantidade
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1