M7403
MCDB 153 Medium
With trace elements, L-glutamine and 28mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Molecular, Cellular, and Development Biology 153 medium
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
componentes
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.8772 g/L
glucose: 1.081 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: 0.001242 g/L
HEPES: 6.6 g/L (25mM)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Quantidade
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1