M9163
Medium 199
With Hanks′ salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Sinônimo(s):
M199 Medium, TCM 199
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Medium 199, 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
concentração
10 ×
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Reconstituição
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Medium 199 Formulation