Documentos Principais
L0375
Sigma-Aldrich
LAH Peptide
powder, mixture of soluble peptides and amino acids
Sinônimo(s):
LAH
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.85
Nome do produto
Lactalbumin enzymatic hydrolysate, a mixture of soluble peptides and amino acids
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrição geral
Lactalbumin enzymatic hydrolysate (LAH) is derived from the enzymatic digest of lactalbumin, often used in culture media. LAH contains a mixture of highly-soluble peptides and amino acids.
Aplicação
Suitable for use as nutritional source in fermentations and microbial media. It is also suitable as a supplement for eukaryotic cell culture medium.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)