61300
Lactalbumin Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Sinônimo(s):
Animal origin peptone, hydrolyzed protein, Peptone from lactalbumin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lactalbumin hydrolysate, suitable for microbiology, Nutrient for fermentations and other applications
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
total nitrogen (N), ≥11%
condição de armazenamento
dry at room temperature
resíduo de ignição
≤10%
perda
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidade
H2O: 2%, clear to very faintly turbid (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Descrição geral
Aplicação
In the production of recombinant proteins
As a supplement in mammalian cell culture media
As a substrate for growth of many microbes
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?