L6010
α-Lactalbumin from bovine milk
Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
tipo
Type III
Ensaio
≥85% (PAGE)
Formulário
lyophilized powder
qualidade
calcium depleted
peso molecular
14,178 Da by calculation
concentração
≥85 % protein
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Impurezas
cation traces, tested
solubilidade
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Ca: ≤0.3 mol/mol
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... LALBA(281894)
Descrição geral
Aplicação
- in indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and competitive ELISA methods
- in binding of Hsp90 and HSJ1b analysis
- to inhibit the lysozyme CAP-RAST assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?