Documentos Principais
70937
Millipore
Tryptose
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from protein mixture, tryptic digest, Trypto-peptone
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
resíduo de ignição
≤12%
perda
≤8% loss on drying
pH
6.2-7.2
solubilidade
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Proteose-Peptone suitable for microbiology
Millipore
82450
Proteose-Peptone
Peptona suitable for microbiology
Millipore
70172
Peptona
Millipore
Millipore
95039
Peptona
Peptona Microbiologically tested.
Millipore
T7293
Peptona
C. A. Reddy
Methods for General and Molecular Microbiology (2007)
Ronald M. Atlas
Handbook of Media for Environmental Microbiology (2005)