L8134
Linoleic acid sodium salt
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
Sodium linolate, Sodium linoleate, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant oil (safflower)
Ensaio
≥97% (GC)
forma
powder
técnica(s)
activity assay: suitable
cor
white
pf
230 °C (446 °F)
solubilidade
methanol: 50 mg/mL, clear, yellow
aplicação(ões)
general analytical
life science and biopharma
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C18H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-;
chave InChI
WYPBVHPKMJYUEO-NBTZWHCOSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in the β-carotene-linoleic acid assay
- as a component in basal medium to treat peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/F-12 HEPES (4-(2-hydroxyethyl) piperazine-1-ethanesulfonic acid) to incubate human trophoblast-derived choriocarcinoma cells (BeWo) and study its effects on adherens junctions (AJ) marker level, cell layer permeability, and intracellular lipid accumulation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High-quality molecule suitable for mulitple research applications
- Commonly employed in Metabolomics and Biochemical studies
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3