62240
Ácido linoleico
technical, 58-74% (GC)
Sinônimo(s):
Ácido cis-9,cis-12-octadecadienoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Formulário
liquid
concentração
58-74% (GC)
Impurezas
18-32% oleic acid
cor
clear
índice de refração
n20/D 1.466 (lit.)
n20/D 1.466
p.e.
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
pf
−5 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
chave InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Informações sobre genes
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Descrição geral
Aplicação
- Alginate Spheres With Urea and Linoleic Acid: A biological nitrification inhibitor proposal utilizing alginate spheres to encapsulate urea and linoleic acid for agricultural benefits (Avendaño-Morales et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The potential for the prevention and treatment of cardiovascular disease through increased dietary intake of omega-3 (w-3) fish oils is not a recent scientific discovery.