I4758
Iminodiacetic acid Agarose
saline suspension
Sinônimo(s):
IDA Resin
About This Item
Produtos recomendados
forma
saline suspension
Nível de qualidade
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
matriz
cross-linked 4% beaded agarose
ativação da matriz
epoxy
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
12 atoms
capacidade
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3