Cromatografia de purificação de proteínas
Durante décadas, a cromatografia líquida tem sido uma poderosa ferramenta para isolar proteínas, peptídeos e outras moléculas de misturas complexas. A Proteína A, a Proteína G e a Proteína L se ligam à IgG de diversas espécies; resinas reticuladas a essas proteínas são usadas para purificar anticorpos monoclonais e policlonais. As resinas de afinidade para caudas de fusão adicionadas a proteínas recombinantes possibilitam a purificação por cromatografia de afinidade. Para apoiar sua pesquisa de proteínas, oferecemos uma ampla gama de ferramentas de cromatografia de proteínas para purificação de anticorpos e purificação por afinidade, incluindo o sistema FLAG® de detecção e purificação de proteínas de fusão recombinantes.
Resinas de purificação por afinidade e tampões para purificar proteínas marcadas com cauda His, marcadas com GST, marcadas com FLAG®, marcadas com S-tag™, Strep-Tag II e marcadas com T7 em condições nativas ou desnaturantes usando técnicas de purificação em lote ou coluna.
Resinas de purificação de anticorpos e colunas pré-empacotadas para fluxos de trabalho em escala laboratorial, em escala de processos e em escala industrial.
Resinas e colunas pré-empacotadas de estreptavidina e avidina para purificação de proteínas e anticorpos biotinilados, de pequena a grande escala.
Vetores de expressão, resinas de afinidade e anticorpos para expressar, purificar e detectar proteínas de fusão marcadas com FLAG®.