09963
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
hydroxylpropoxyl content, ~9%
cor
faint beige
viscosidade
~15 mPa.s, 2 % in H2O(25 °C)
solubilidade
water: 100 mg/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
chave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?