Documentos Principais
423173
Sigma-Aldrich
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~120,000
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
CAS Number:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~120,000
Extensão da rotulagem
1.1-1.6 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
21 wt. % methoxy
0.1-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
5 wt. % propylene oxide
tensão superficial
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
viscosidade
100,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
temperatura de transição
gel point 70-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI
1S/C36H70O19.C20H38O11/c1-19(37)9-45-17-27-29(47-11-21(3)39)31(48-12-22(4)40)34(51-15-25(7)43)36(54-27)55-30-28(18-46-10-20(2)38)53-35(52-16-26(8)44)33(50-14-24(6)42)32(30)49-13-23(5)41;1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-
chave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Aplicação
Thickener for aqueous and non-aqueous systems, clear films with grease resistance, binders, lubricants, steric stabilizer and water retention aid.
Características e benefícios
Dissolves in water, undergoes reversible gelation upon heating, non-ionic, does not complex with ionic species and is surface active and enzyme resistant. Solutions are pseudoplastic.
Esta página pode conter textos traduzidos automaticamente.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)