C9142
Cyanogen bromide-activated-Sepharose™ 4B
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Cyanogen bromide-activated Agarose
About This Item
Produtos recomendados
forma
lyophilized powder
Nível de qualidade
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
matriz
Sepharose 4B
Grupo ativo da matriz
cyanate or related structures
espaçador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
inchaço
1 g swells to 4-5 mL
tamanho de partícula
45—165 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
C9142-15G′s updated product number is GE17-0430-01
Aplicação
- in the purification of clusterin from serum by an immunoaffinity-based separation procedure
- in affinity chromatography to isolate Leishmania donovani protein antigens from the urine of visceral leishmaniasis patients
- in affinity chromatography for the isolation of haptoglobin from human serum
forma física
Informações legais
produto relacionado
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3