C5338
Cyanogen bromide-activated-Sepharose™ 4 Fast Flow
lyophilized powder
Sinônimo(s):
Cyanogen bromide-activated Agarose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
Sepharose 4 Fast Flow
Grupo ativo da matriz
cyanate or related structures
espaçador de matriz
1 atom (when ligands are coupled via isourea derivative or related linkage)
inchaço
1 g swells to 4-5 mL gel
tamanho de partícula
45—165 μm
capacidade
6-11 μmol/mL coupling capacity (6-AKS)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
forma física
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?