1.14894
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Sinônimo(s):
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Sulfoethyl)
Nível de qualidade
descrição
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Fractogel®
Formulário
resin
analito(s) específico(s)
MAbs
Parâmetros
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
aplicação(ões)
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
cation exchange
strong cation exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
- High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Embalagem
- 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
- 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
- 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
- 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C