Documentos Principais
1.01638
Millipore
Ágar BROLACIN (ágar C.l.E.D.)
for the enumeration, isolation and preliminary identification of microorganisms
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
Nível de qualidade
Formulário
medium granules (dehydrated (DCM))
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.4 (37 °C, 33 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
33.2 g/L
densidade volumétrica
570 kg/m3
aplicação(ões)
clinical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Proteus spp.
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Descrição geral
para contagem, isolamento e identificação preliminar de microrganismos
Nota de análise
Aspecto (transparência)transparenteAspecto (cor)verde azulado a verde escuroValor de pH (25 °C)7,1-7,5Comportamento de solidificação (2 horas, 45 °C)líquidoRecuperação no meio de teste (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))≥ 70%Recuperação no meio de teste (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))≥ 70%Recuperação no meio de teste (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))≥ 70%Recuperação no meio de teste (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))≥ 70%Recuperação no meio de teste (Proteus vulgaris ATCC 8427)≥ 70%Recuperação no meio de teste (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))≥ 70%Recuperação no meio de teste (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033))≥ 70%Cor da colônia (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090))amarelaCor da colônia (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033))amarelaCor do meio (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121))azulCor do meio (Shigella flexneri ATCC 29903 (WDCM 00125))azulCor do meio (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023))azulCor do meio (Proteus vulgaris ATCC 8427)azulCor do meio (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025))azulIncubação: 24 h; 35 °C; aeróbica.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3