91019
Schaedler Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
Schaedler Anaerobe Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5.67 g/L
L-cystine, 0.40 g/L
dextrose, 5.83 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.83 g/L
hemin, 0.010 g/L
papaic digest of soyabean meal, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 1.67 g/L
tris hydroxymethyl aminomethane, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
adequação
anaerobic bacteria
nonselective for bacteria (General Media)
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?