Documentos Principais
1.25147
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® SE HC, volume 0.2 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Fractogel® SE HC 0.2ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~220 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~160 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
mAb
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
5 x 10mm
Características e benefícios
RoboColumn Fractogel® SE HiCap (M) 0.2 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany