Documentos Principais
1.25078
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M)
Sinônimo(s):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Parâmetros
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~150 mg, BSA binding capacity
aplicação(ões)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
anion exchange
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Strong anion exchange Fractogel® TMAE Medcap (M) resin in a convenient pre-packed 5 ml column
Características e benefícios
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 5 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13