Documentos Principais
1.25060
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 1 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Formulário
prepacked column
Coluna: DI × C
8 mm × 20 mm
volume
1 mL
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
8 x 20mm
Nota de análise
Appearance: passes test
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany