GE17-1319-01
Urea
Cytiva 17-1319-01, pack of 500 g
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Características
wetted part: no
embalagem
pack of 500 g
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-1319-01
cor
White
solubilidade
cold water: soluble (Easily soluble in cold and hot water)
methanol: soluble
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- 500g
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protocolos
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.