T3408
Tenuazonic acid copper salt from Alternaria alternata
Sinônimo(s):
3-Acetyl-5-sec-butyl-4-hydroxy-3-pyrrolin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C1NC(=O)C(C(C)=O)=C1O[Cu]OC2=C(C(C)=O)C(=O)NC2C(C)CC
InChI
1S/2C10H15NO3.Cu/c2*1-4-5(2)8-9(13)7(6(3)12)10(14)11-8;/h2*5,8,13H,4H2,1-3H3,(H,11,14);/q;;+2/p-2
chave InChI
IAHMFKOQYRRWFU-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?