C1017
Citrinin
from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
Sinônimo(s):
(3R,4S)-8-Hydroxy-3,4,5-Trimethyl-6-Oxo-4,6-Dihydro-3H-Isochromene-7-Carboxylic Acid, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Citrinin, from Penicillium citrinum, ≥98% (HPLC)
fonte biológica
Penicillium citrinum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1OC=C2C(O)=C(C(O)=O)C(=O)C(C)=C2[C@@H]1C
InChI
1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
chave InChI
CQIUKKVOEOPUDV-IYSWYEEDSA-N
Aplicação
- a standard for calibration curve preparation for citrinin quantification Monascus purpureus ATCC 36928
- an internal standard in thin layer chromatography (TLC) for characterizing the citrinin from Aspergillus and Penicillium strains
- standard to characterize citrinin for rotten apples TLC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?