Documentos Principais
907804
Sigma-Aldrich
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C413CH4N15N3O3
Peso molecular:
172.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
 13C
 15N
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)