Documentos Principais
739707
Sigma-Aldrich
Glycodeoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
2α,12α-Dihydroxy-5β-cholanoic-2,2,4,4-d4 acid N-(carboxymethyl)amide, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl-2-,2,4,4-d4)glycine, Glycodesoxycholic-2,2,4,4-d4 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H39NO5
Número CAS:
Peso molecular:
453.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
chave InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)