G9910
Sodium glycodeoxycholate
BioXtra, ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid N-(carboxymethyl)amide, Glycodeoxycholic acid sodium salt, Glycodesoxycholic acid, N-(3α,12α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥97% (HPLC)
peso molecular
471.61 g/mol
Impurezas
≤0.0025% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
2.1 mM
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.011%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
cadeia de caracteres SMILES
[Na].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]([H])([C@H](C)CCC(=O)NCC(O)=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C26H43NO5.Na.H/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3;;/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);;/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-;;/m1../s1
chave InChI
BMYWWGPEKRLDGW-ZXMGEDLUSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.