302341
Acetoxyacetic acid
99%
Sinônimo(s):
α-Acetoxyacetic acid, (Acetyloxy)acetic acid, 2-(Acetyloxy)acetic acid, 2-Hydroxyacetic acid acetate, Acetylglycolic acid, O-Acetylglycolic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pb
141-142 °C/12 mmHg (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
MLXDUYUQINCFFV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?