Documentos Principais
904228
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,3,3,11,11-d6 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D6H38NO6SNa
Peso molecular:
527.72
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2([2H])[2H])(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
Categorias relacionadas
Embalagem
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
904228-1ML